Express Eingabe
Austria
ContactUsLinkComponent
RAE Steel Zone 2: PID,UEG, O2, CO, Cl2 GPS-Empänger O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-500ppm Cl2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-10ppm UEG: Katalytischer Sensor, Messbereich: 0-10 1 * 1 ST
Catalog # RAES038-A126-160
Supplier:  RAE SYSTEMS
RAE Steel Zone 2: PID,UEG, O2, CO, Cl2 GPS-Empänger O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-500ppm Cl2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-10ppm UEG: Katalytischer Sensor, Messbereich: 0-10 1 * 1 ST
Catalog # RAES038-A126-160
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together