ContactUsLinkComponent
AREA RAE Steel Zone 2 PID/UEG/O2/CO/CL2 O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-500ppm Cl2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-10ppm UEG: Katalytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UEG PID: 1 * 1 ST
Catalog # RAES038-A126-150
Supplier:  RAE SYSTEMS
AREA RAE Steel Zone 2 PID/UEG/O2/CO/CL2 O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-500ppm Cl2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-10ppm UEG: Katalytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UEG PID: 1 * 1 ST
Catalog # RAES038-A126-150
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together