ContactUsLinkComponent
ST 10461 Strömungswächter Ex-Zone1 Einschraubgewinde G1/2 Sensorlänge 140 mm, Material Hastelloy C22 Temperaturbereich +10...+120°C 2 m PTFE-Kabel Sonderanfertigung nach Kundenvorgabe Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen 1 * 1 ST
  EGEES10461
ST 10461 Strömungswächter Ex-Zone1 Einschraubgewinde G1/2 Sensorlänge 140 mm, Material Hastelloy C22 Temperaturbereich +10...+120°C 2 m PTFE-Kabel Sonderanfertigung nach Kundenvorgabe Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen 1 * 1 ST
  EGEES10461
Frequently Bought Together