IGMF 30144 mit 15 Metern Kabel Technische Daten: 1. Schaltabstand sn : 5mm bündig 2. 120°C-Schaltpunkt : 1,15 sn 3. Schaltausgang : Öffner (PNP), Schließer (PNP) 4. Betriebsspannung : 10..33 VDC 5. Schaltstrom : max. 6. Stromaufnahme 7. Sperrstrom 8. 1 * 1 ST
Catalog # EGEES30144
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together