ContactUsLinkComponent
Auswerteelektronik SZA 400 Ex-115 Kabelbruch- und Kurzschlussüberwachung Abmessungen: 110 x 75 x 55 Hutschienenmontage Betriebsspannung V: 115 AC +-10% Ex-Zeichen: II (1) GD [Ex ia] IIC Zulassung: TÜV 96 ATEX 1097 Höchstwerte: Uo = 12,6 V / Io = 200 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP10707
Auswerteelektronik SZA 400 Ex-115 Kabelbruch- und Kurzschlussüberwachung Abmessungen: 110 x 75 x 55 Hutschienenmontage Betriebsspannung V: 115 AC +-10% Ex-Zeichen: II (1) GD [Ex ia] IIC Zulassung: TÜV 96 ATEX 1097 Höchstwerte: Uo = 12,6 V / Io = 200 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP10707
Frequently Bought Together