MultiRAE Lite PID/O2/UEG/CO/H2S/SO2 6-Gas-Detektor als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1- 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1R3E020
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together