ContactUsLinkComponent
Almemo Thermoanemometer 0,2…20m/s 3 Messkanäle: Temperatur -20°...+70°C (temperaturkompensiert 0-50°C), Luftgeschwindigkeit 0,20...20,00m/s (luftdruckkompensiert) Auflösung: 0,01m/s, Luftdruck 700...1100mbar, bidirektionale Anströmrichtung, Sondenroh 1 * 1 ST
Catalog # SNSTFVAD35TH5
Almemo Thermoanemometer 0,2…20m/s 3 Messkanäle: Temperatur -20°...+70°C (temperaturkompensiert 0-50°C), Luftgeschwindigkeit 0,20...20,00m/s (luftdruckkompensiert) Auflösung: 0,01m/s, Luftdruck 700...1100mbar, bidirektionale Anströmrichtung, Sondenroh 1 * 1 ST
Catalog # SNSTFVAD35TH5
Frequently Bought Together