Induktiver Näherungsschalter IGFM 30688 Induktiver Näherungsschalter ähnlich IGMF 010 GSP, Sn 10 mm bündig, Ausgang PNP-Schließer, 10…30 V / 200 mA DC, 5 m FEP-Kabel und 4,75 m Edelstahlschutzschlauch. Technische Daten: 1. Schaltabstand sn 2. Arbeits 1 * 1 ST
Catalog # EGEES30688
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together