ContactUsLinkComponent
MULTIRAELITE PID, O2, UEG, CO, H2S 5-Gas-Detektor als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1RE0020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MULTIRAELITE PID, O2, UEG, CO, H2S 5-Gas-Detektor als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1RE0020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together