Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, IOS W-Plan Phase Contrast Objectives | Avantor
VWR®, IOS W-Plan Phase Contrast Objectives
IOS W-Plan phase contrast objective, 10 mm
Catalog # 630-1976
Supplier:   VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan Phase Contrast Objectives
Catalog # 630-1976
Supplier:  VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan Phase Contrast Objectives
VWR®, IOS W-Plan Phase Contrast Objectives
IOS W-Plan phase contrast objective, 10 mm
Price
238,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
IOS W-Plan PH objectives deliver outstanding performance in phase contrast technique, providing a great contrast generally required in high-level education and routine laboratory needs.
The objectives are designed to ensure field flatness up to F.N. 22, based on an infinity-corrected optical system.
Dokumente
Specifications
  • Magnification:
    PH 10×/0,25
  • Description:
    IOS W-Plan phase contrast objective
  • Seq:
    207
  • Working distance:
    10 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.