ContactUsLinkComponent
ToxiRAE Pro H2S Messgas: Schwefelwasserstoff H2S Messbereich: 0 - 100ppm, Auflösung: 0,1 ppm Aufladbarer Akku (Lithium-ionen) und Ladegerät Datenlogger inkl. Schnittstellenkabel und Software (Drei Monate Datenspeicherung bei einem Intervall von einer 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A110-100
Supplier:  RAE SYSTEMS
ToxiRAE Pro H2S Messgas: Schwefelwasserstoff H2S Messbereich: 0 - 100ppm, Auflösung: 0,1 ppm Aufladbarer Akku (Lithium-ionen) und Ladegerät Datenlogger inkl. Schnittstellenkabel und Software (Drei Monate Datenspeicherung bei einem Intervall von einer 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A110-100
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together