IGMF 08 GSP Induktiver Sensor 6m Kabel Nennschaltabstand sn [mm]: 7 nb Betriebsspannung [V]: 10...30 DC Schaltstrom [mA] 200 Überstromauslösung [mA]: 230 Stromaufnahme [mA]: 4 Reststrom [µA]: 1 Spannungsabfall ca. [V]: 2 Schaltfrequenz [Hz]: 1000 Umg 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30703/6M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together