ContactUsLinkComponent
Work Zone CZ01/WZP/1.2 Charcoal Folgendes Verlegungszubehör ist im Lieferumfang enthalten: -Umrandungsmaterial schwarz, -wasserfestes Klebeband Firmoflex(78mm) -Kaltschweißmittel 44 gr. (für ca. 8-10 mtr.) u. -Klebeband Sigaway (1 x 25 mtr.) -ESD Fea 1 * 50 ST
Catalog # DYCECZ01/WZP/1.2
Supplier:  DYCEM
Work Zone CZ01/WZP/1.2 Charcoal Folgendes Verlegungszubehör ist im Lieferumfang enthalten: -Umrandungsmaterial schwarz, -wasserfestes Klebeband Firmoflex(78mm) -Kaltschweißmittel 44 gr. (für ca. 8-10 mtr.) u. -Klebeband Sigaway (1 x 25 mtr.) -ESD Fea 1 * 50 ST
Catalog # DYCECZ01/WZP/1.2
Supplier:  DYCEM
Frequently Bought Together