Control Cables
Control cable to connect Com.G@te® POKO to cable end open, 3 m
HUBE9490
: HUBER
A range of control cables is available for USB, RS232, RS485 or analogue interfaces (AIF). Cables are also available for external control signal (ECS), a potentialfree contact (POKO) or for an external float switch (LEVEL).
- Description:Control cable to connect Com.G@te® POKO to cable end open
- Length:3 m
- Seq:06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.