IGEX22 02 GSPU Induktiver Sensor DC 24 V PNP-Schaltausgang Nennschaltabstand [mm] 2 bündig EX Zeichen II 3D Ex mc IIIC T 80°C Dc IP 67 x Betriebsspannung [V] 10...30 DC Schaltstrom [mA] 200 Kurzschlussschutz JA Überstromauslösung [mA] 250 Verpolungss 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31187
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together