Strömungssensor ST 102 K Erfassungsbeirecht [cm/s] Wasser 1...100/ Öl 3...200 Mediumtemperatur [°C] -20...+85 Zone 1 Ex-Zeichen II 2G Ex Ib IIC T6 Zulassung TÜV 97 ATEX 1218 Umgebungstemperatur [°C] T6: 50 T4: 85 für T-Klassen T5: 65 T3: 85 Höchstwer 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11145
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together