Transmitter ADT-D3 für CO2 Gasart: Kohlendioxid CO2 Sensorelement: Zweistrahl-Infrarot (NDIR), Diffusion Messbereich: 0-5 vol. % Erwartete Lebensdauer: >10 Jahre unter normalen Umweltbedingungen Temperaturbereich: -10° bis +40°C ohne Heizung Druckber 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADTD3116402007
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together