ContactUsLinkComponent
Transmitter ADT-02 für Sauerstoff O2 Gasart: Sauerstoff O2 Sensorelement: Elektrochemisch, Diffusion Messbereich: 0-25 vol. % Erwartete Lebensdauer: 2 Jahre unter normalen Umweltbedingungen Temperaturbereich: -10° bis +50°C ohne Heizung Druckbereich: 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADT931195A2001
Transmitter ADT-02 für Sauerstoff O2 Gasart: Sauerstoff O2 Sensorelement: Elektrochemisch, Diffusion Messbereich: 0-25 vol. % Erwartete Lebensdauer: 2 Jahre unter normalen Umweltbedingungen Temperaturbereich: -10° bis +50°C ohne Heizung Druckbereich: 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADT931195A2001
Frequently Bought Together