PolyGard 2-Kanal Gas Controller MGC-03 Der MGC-03 hat zwei Analogeingänge für die Aufschaltung externer Gas-Transmitter mit Drahtbruch- und Kurzschluss- Detektion. Je Eingang sind bis zu vier Alarmschwellen frei programmierbar. Zur Alarmmeldung st un 1 * 1 ST
Catalog # SNSTMGC03C100D0500
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together