ContactUsLinkComponent
Kapazitiver Sensor KGK 007 GSP Nennschaltabstand sn [mm] 8 nb (nicht bündig) (Einstellbereich) (1...10) Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Kurzschlussschutz * Überstromauslösung [mA] 800 Verpolungsschutz * Spannungsabfall [V] 1,5 Re 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP41017
Kapazitiver Sensor KGK 007 GSP Nennschaltabstand sn [mm] 8 nb (nicht bündig) (Einstellbereich) (1...10) Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Kurzschlussschutz * Überstromauslösung [mA] 800 Verpolungsschutz * Spannungsabfall [V] 1,5 Re 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP41017
Frequently Bought Together