Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Mopp, MicroMop™
Mopp, MicroMop™
MicroMop®-Griff, Glasfiber, 1524 mm
Catalog # MICRMHC-1
Supplier:   MICRONOVA
Mopp, MicroMop™
Catalog # MICRMHC-1
Supplier:  MICRONOVA
Mopp, MicroMop™
Mopp, MicroMop™
MicroMop®-Griff, Glasfiber, 1524 mm
Price
72,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sind geeignet für die rasche und effiziente Reinigung großer Flächen in der Waferproduktion, Elektronik-, Pharma- und Biotechnologie-Industrie. Alle Wischköpfe werden mit der orangefarbenen Schnellkupplung am Edelstahlstiel befestigt. Für weniger kritische Bereiche kann auch der Fiberglas/PP-Stiel mit Adapter eingesetzt werden.
  • PVA ist fusselarm, schnell abtrocknend, hervorragend geeignet für High-Tech-Anwendungen. Waschbar
  • Polyester besitzt eine hohe Saugfähigkeit, kann autoklaviert und mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt werden
  • Lite™ ist eine robuste Latex/Kunstseide-Mischung für Reinräume und Service-Räume. Sie können für medizinische Zwecke auch autoklaviert werden
Bestellinformation: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
Specifications
  • Bezeichnung:
    MicroMop®-Griff, Glasfiber
  • Länge:
    1524 mm
  • Seq:
    11
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 129-0170
    MicroMop® Adapter: Klemme aus PP zur Aufnahme von Bodenwischern der Micromop- und PolyGen-Serie. Wird an den Stielen der SSU-Serie befestigt.
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 157,00 €