ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite 5-Gas, PID/O2/UEG/CO/H2S, Pumpe, Akku, Funkmodem-Kurzstrecke intern 5-6-Gas-Detektor als Pumpengerät, inkl. Funkmodem 868 MHz integriert Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10… 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1RE0320
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite 5-Gas, PID/O2/UEG/CO/H2S, Pumpe, Akku, Funkmodem-Kurzstrecke intern 5-6-Gas-Detektor als Pumpengerät, inkl. Funkmodem 868 MHz integriert Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10… 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1RE0320
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together