ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite 5-Gas, PID/O2/UEG/CO/H2S, Pumpe, Akku 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL CO: elektrochemischer ‚Kohlenmonoxid-Sensor, 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3AC2C1RE002
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite 5-Gas, PID/O2/UEG/CO/H2S, Pumpe, Akku 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL CO: elektrochemischer ‚Kohlenmonoxid-Sensor, 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3AC2C1RE002
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together