ContactUsLinkComponent
OVERALL DECONTEX P100 GRUEN L integrierte Kapuze mit Kordelzug, Frontreißverschluss mit Druckknopfabdeckung, Sicherheitsabschlüsse in Arm-und Beinenden Typ 6+5 Lieferbare Größen: L - 2XL 1 * 1 ST
Catalog # KNDA77301L
OVERALL DECONTEX P100 GRUEN L integrierte Kapuze mit Kordelzug, Frontreißverschluss mit Druckknopfabdeckung, Sicherheitsabschlüsse in Arm-und Beinenden Typ 6+5 Lieferbare Größen: L - 2XL 1 * 1 ST
Catalog # KNDA77301L
Frequently Bought Together