Toxi RAE 3 CO 0-500ppm 10er Pack Abmessungen 8,6 x 5,5 x 2,0,,cm,,(LxB,,xH) Gewicht 76g Alarme •,,Summer,,mit,,95,,dB,,(bei,,30,,cm,,,typischer,,Betrieb),,und,, blinken- de,,rote,,LED,,als,,Hinweis,,auf,,das,,Überschreiten,, definierter Grenzwerte •, 1 * 10 ST
Catalog # RAESG01-0105-010
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together