Erlenmeyerkolben 5000ml mit 3 Schikanen und geradem Hals: Gesamthöhe ca. 350mm, Duran gerader Hals 38mm Durchmesser, 3 Schikanen Typ C ca. 1/3 der Gesamthöhe 1 * 1 items
Catalog # FISL4830
Supplier: FISCHER LABORTECHNIK
Frequently Bought Together