NÄHERUNGSSCHALTER IGMH 04 GSP-K mit 3m Anschlusskabel Text: IGMH 04 GSP-K induktiver Hochtemperatur Näherungsschalter Ausführung: DC PNP, M12x1 Abmessungen: Gewindelänge 44mm, Gesamtlänge 52mm Nennschaltabstand mm: 4 nicht bündig Betriebsspannung V: 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31300/3M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together