Orders LinkContactUsLinkComponent
Clozapine 97%
25 mg
  J61583.MB
Clozapine 97%
  J61583.MB
 :  5786-21-0
Clozapine 97%
Clozapine 97%
25 mg
 :  5786-21-0
119,00 €
1 * 25 mg
 :  8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
  •  :5786-21-0
  •  :C₁₈H₁₉ClN₄
  •  :MFCD00153785
  •  :326.83 g/mol
  •  :14,2423
  •  :182…184 °C
  •  :Ambient
  •  :227-313-7
  •  :2811
  •  :6.1,III
  • Pk:
    25 mg