Näherungsschalter IGVU 02 GSP-C Betriebsspannung [V] 10...30 DC Schaltstrom [A] 250 Kurzschlussschutz - Verpolungsschutz - Spannungsabfall [V] 1,5 Stromaufnahme [mA] 5 Schaltfrequenz [Hz] 180 Umgebungstemperatur [°C] -25...+80 EMV-Klasse A Schutzart 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31234
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together