ContactUsLinkComponent
Strömungswächter SC 440/5-A4-GSP Erfassungsbereicher [cm/s] Wasser 1...150/ Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 25 GewindeG1/4 Betriebsspannung [V] 24 DC +/-20% Stromaufnahme [mA] 70 Schaltstrom [mA] 400 (20°C) Umgebungstemperatur [°C] -20 ... +80 Mediumte 1 * 1 ST
  EGEEP11064
Strömungswächter SC 440/5-A4-GSP Erfassungsbereicher [cm/s] Wasser 1...150/ Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 25 GewindeG1/4 Betriebsspannung [V] 24 DC +/-20% Stromaufnahme [mA] 70 Schaltstrom [mA] 400 (20°C) Umgebungstemperatur [°C] -20 ... +80 Mediumte 1 * 1 ST
  EGEEP11064
Frequently Bought Together