ContactUsLinkComponent
MiniRAE 3000 Monitor Model PGM-7320 Messbereich: 9,8eV Lampe: 0,1 ppm bis 5.000 ppm Messbereich, Auflösung(ohne Verdünnung). Mögliche Lampentypen: 9,8eV, 10,6eV, 11,7eV (je nach Lampentyp ergeben sich unterschiedliche Messbereiche). Voller Zugriff zu 1 * 1 ST
Catalog # RAES059-B316-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
MiniRAE 3000 Monitor Model PGM-7320 Messbereich: 9,8eV Lampe: 0,1 ppm bis 5.000 ppm Messbereich, Auflösung(ohne Verdünnung). Mögliche Lampentypen: 9,8eV, 10,6eV, 11,7eV (je nach Lampentyp ergeben sich unterschiedliche Messbereiche). Voller Zugriff zu 1 * 1 ST
Catalog # RAES059-B316-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together