Auswertegerät SKM 522 GR Betriebsspannung [V] 24 DC +/-20% Ausschaltverzögerung [s] 0...20 programmierbar Ausgang 2x Relais / Wechsler Schaltspannung [V] 250 AC/ 60 DC Schaltstrom [A] 4 AC/4 DC Schaltleitung max. 1000 VA/ 60 W Umgebungstemperatur [°C 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11337
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together