ContactUsLinkComponent
Multi RAE Lite PID/UEG Transportkoffer inkl. Zubehör 2-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: photo-ionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm (einstellbare Korrekturfaktoren) UEG: katalytischer UEG-Sensor, Messbereich: 0-100% UEG (einstellbare 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1000021
Supplier:  RAE SYSTEMS
Multi RAE Lite PID/UEG Transportkoffer inkl. Zubehör 2-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: photo-ionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm (einstellbare Korrekturfaktoren) UEG: katalytischer UEG-Sensor, Messbereich: 0-100% UEG (einstellbare 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1000021
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together