Auswertegerät Serie OKZ 550 GWR für Opto-Sensoren Abmessung mm: 110 x 75 x 55 Betriebsspannung V: 24 DC / 230 AC Stromaufnahme mA: 60 / 10 Schaltabstand: einstellbar Hysterese: max. 10% Hell-/dunkelschaltend: umschaltbar Ausgang: Relais-Wechsler Scha 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP50030
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together