Strömungssensor SDN 554/1 GPP Medium Wasser/Glykol [l/min] (0,5...25, 30%) Rohraussendurchmesser [mm] 10 Rohranschluss Schneidringverschraubung für Stahlrohre nach DIN 2391/ISO 3304 Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 10% Stromaufnahme [mA] < 100 Schaltst 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11313
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together