Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Stromschnittstelle, 4 – 20 mA Stromstärke

4 – 20 mA Stromschnittstelle, mit Temperatursteuerung von 0 bis +90 °C, UN30PA
  MEMMUN30PAV3
 :   MEMMERT
Stromschnittstelle, 4 – 20 mA Stromstärke
  MEMMUN30PAV3
 :  MEMMERT
Stromschnittstelle, 4 – 20 mA Stromstärke
Stromschnittstelle, 4 – 20 mA Stromstärke

4 – 20 mA Stromschnittstelle, mit Temperatursteuerung von 0 bis +90 °C, UN30PA

 
227,00 €
   
1 * 1 ST
 
 
  • Bezeichnung:
    4 – 20 mA Stromschnittstelle, mit Temperatursteuerung von 0 bis +90 °C
  • Seq:
    072
  • Für:
    UN30PA
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.