ContactUsLinkComponent
Multi RAE Lite CO2/O2/CO/NO/NO2 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: NDIR infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-5V% /0-50000ppm O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Kohlendioxid-Sensor, Me 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B80245E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Multi RAE Lite CO2/O2/CO/NO/NO2 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: NDIR infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-5V% /0-50000ppm O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Kohlendioxid-Sensor, Me 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B80245E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together