ContactUsLinkComponent
Weather Pak Wetterstation 869 MHz Wetterstation im Wireless-Betrieb mit internen Modem, Datenübertragung zu ProRAE Remote. Installierte Sensoren: Windgeschwindigkeit, Temperatur, Feuchte, Windrichtung Batteriebetrieb, inkl. Transportbox und Dreibein. 1 * 1 ST
Catalog # RAES029-5200-500
Supplier:  RAE SYSTEMS
Weather Pak Wetterstation 869 MHz Wetterstation im Wireless-Betrieb mit internen Modem, Datenübertragung zu ProRAE Remote. Installierte Sensoren: Windgeschwindigkeit, Temperatur, Feuchte, Windrichtung Batteriebetrieb, inkl. Transportbox und Dreibein. 1 * 1 ST
Catalog # RAES029-5200-500
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together