ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite UEG/LEL, CO, H2S, NH3, O2 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL CO: elektrochemischer ‚Kohlenmonoxid-Sensor, Messbereich: 0-500ppm H2S: elektrochemischer Schwefelwasserstoff- 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA301C128E021
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite UEG/LEL, CO, H2S, NH3, O2 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL CO: elektrochemischer ‚Kohlenmonoxid-Sensor, Messbereich: 0-500ppm H2S: elektrochemischer Schwefelwasserstoff- 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA301C128E021
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together