ContactUsLinkComponent
Absaugsystem mit Membran-Vakuumpumpe (30l/ min Luft, 100mbar abs.), 2l-Flasche inkl. Schnellverschlusskupplungen, Filter, Belüftung seinsatz & 3m Silikonschlauch und Handgriff. 100W, 230V, 50 Hz Flasche für 4 Liter erhältlich aus Polypropylen. 1 * 1 ST
Catalog # HAEP981323001
Supplier:  HAEP LABOR
Absaugsystem mit Membran-Vakuumpumpe (30l/ min Luft, 100mbar abs.), 2l-Flasche inkl. Schnellverschlusskupplungen, Filter, Belüftung seinsatz & 3m Silikonschlauch und Handgriff. 100W, 230V, 50 Hz Flasche für 4 Liter erhältlich aus Polypropylen. 1 * 1 ST
Catalog # HAEP981323001
Supplier:  HAEP LABOR
Frequently Bought Together