Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Graduated pipettes

10 ml, 0,1 ml
Catalog # NEUB0251-28-230
Graduated pipettes
Catalog # NEUB0251-28-230
Graduated pipettes

10 ml, 0,1 ml

Price
19,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Glass, brown

Specifications
  • Capacity:
    10 ml
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,1 ml
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.