Luftstromwächter LN 450 WR2-EX22 Erfassungsbereich [m/s] 0,5...30 EX Zeichen II 3D IP 65 T90 °C X Betriebsspannung [V] 230 AC +/- 15% Stromaufnahme [mA] 30 Stromausgang [mA] - Last RL [Omega] - Schaltspannung [V] 250 AC/ 60 DC Schaltstrom [A] 4 AC/ 4 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11308
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together