IGMF 005 GSOP NÄHERUNGSSCHALTER 5m Kabel Ausführung DC PNP * M 18x1 Betriebsspannung 10...30 V DC Schaltstrom 200 mA Überstromauslösung 230 mA Stromaufnahme 4 mA Reststrom 1 µA Spannungsabfall ca. 2 V Schaltfrequenz 1000 Hz Umgebungstemperatur -25 .. 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30707/5M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together