Näherungsschalter IDT 080 GSP, 5m Kabel (Z01196) Nennschaltabstand sn [mm] 50 nb Betriebsspannung [V] 10... DC Schaltstrom [A] 400 Kurzschlussschutz x Verpolungsschutz x Spannungsabfall ca. [V] 2 Mindestlaststrom [mA] - Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfre 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31276/5M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together