Luftstromwächter LN 450 GA-EX22 EX Zeichen II 3D IP 65 T 90 °C X Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 15% Stromaufnahme [mA] 80 Stromausgang [mA] 4...20 Last RL [Omega] 200...500 Schaltspannung [V] - Schaltstrom [A] - Schaltleitung max. - Umgebungstemperat 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11310
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together