Double spatulas, micro
130 mm, 40 mm, 2 mm
Catalog # WITG7.412.051
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Micro spatulas with two flat ends, made of stainless steel.
Specifications
- Length:130 mm
- Blade width:2 mm
- Blade length:40 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



