IGMF 005 GSP Näherungsschalter 6m Nennschaltabstand sn [mm] 5 b Betriebsspannung [V] 10...55DC Schaltstrom [A] 400 Überstromauslösung [mA] 430 Stromaufnahme [mA] 4 Reststrom [mA] 1 Spannungsabfall ca. [V] 2 Schaltfrequenz [Hz] 150 Umgebungstemperatur 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30705/6M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together