Infrarot-Detektor Serie ODMO 905 GSP Schaltender Sensor, 5 Grad-Optik, DC PNP Ansprechtemperatur °C: 750 Schaltausgang: PNP Schließer Betriebsspannung DC: 10…55 DC Schaltstrom mA: 400 Überstromauslösung mA: 450 Spannungsabfall max. V: 2 Stromaufnahme 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP60067
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together