ContactUsLinkComponent
ToxiRAE Pro EC Blausäure HCN 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: HCN: elektrochemischer Blausäuresensor, Messbereich: 0-50ppm, Auflösung: 0,5ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortschu 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A710-100
Supplier:  RAE SYSTEMS
ToxiRAE Pro EC Blausäure HCN 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: HCN: elektrochemischer Blausäuresensor, Messbereich: 0-50ppm, Auflösung: 0,5ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortschu 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A710-100
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together