IGMF 010 GSP,M30X1,5,INDUKTIV, 10M-Kabel Induktiver Sensor IGMF 010 GSP Ausführung: DC PNP M30x1,5 Länge Gewinde: 68mm, Länge Gesamt: 85mm Nennschaltabstand mm: 10mm bündig Schaltausgang: PNP Schliesser Betriebsspannung V: 10...55 DC Schaltstrom mA: 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30711/10M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together